Dokumente
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
Nonansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-931-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.04 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
405 °C
Expl.-Gr.
0.8-9 % (v/v)
pH-Wert
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
kinematic viscosity
9.0 cSt(20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C
Übergangstemp.
flash point 137 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup