Wichtige Dokumente
8.04808
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Isophthaloylchlorid
Größe auswählen
100 G
CHF 40.90
1 KG
CHF 183.00
5 KG
CHF 686.00
CHF 40.90
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 40.90
1 KG
CHF 183.00
5 KG
CHF 686.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(COCl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-774-7
NACRES:
NA.22
CHF 40.90
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.04 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Wirksamkeit
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-8.9 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Dichte
1.39 g/cm3 at 17 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(=O)c1cc(ccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
InChIKey
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 43 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 46 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup