Wichtige Dokumente
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
Synonym(e):
Isopropylcyanid, 2-Methylpropionitril
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
201-147-5
Dampfdruck
43.5 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °C
Wirksamkeit
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.6-12.7 % (v/v)
pH-Wert
6 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-72 °C
Übergangstemp.
flash point 8 °C
Löslichkeit
240 mg/L
Dichte
0.77 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
InChIKey
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
46.4 °F
Flammpunkt (°C)
8 °C