Wichtige Dokumente
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
Synonym(e):
3-Hydroxyanilin
Größe auswählen
5 G
CHF 26.00
250 G
CHF 54.80
1 KG
CHF 147.00
50 KG
CHF 4’340.00
CHF 26.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 26.00
250 G
CHF 54.80
1 KG
CHF 147.00
50 KG
CHF 4’340.00
About This Item
Lineare Formel:
3-(NH2)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
209-711-2
NACRES:
NA.22
CHF 26.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>600 °C
Wirksamkeit
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp (Schmelzpunkt)
122 °C
Übergangstemp.
flash point 178 °C
Löslichkeit
26 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChIKey
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 120 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 123 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2