Wichtige Dokumente
8.04789
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Ethylenharnstoff
Größe auswählen
500 G
CHF 50.80
50 KG
CHF 1’850.00
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 50.80
50 KG
CHF 1’850.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N2O · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-436-4
NACRES:
NA.22
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<24 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
420 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C
Übergangstemp.
flash point 265 °C
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
720 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChIKey
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus N): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 13.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
509.0 °F
Flammpunkt (°C)
265 °C