Wichtige Dokumente
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxybenzaldehyde
Größe auswählen
100 G
CHF 55.50
250 G
CHF 107.00
5 KG
CHF 717.00
CHF 55.50
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 55.50
250 G
CHF 107.00
5 KG
CHF 717.00
About This Item
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
204-599-1
NACRES:
NA.22
CHF 55.50
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
116 °C
Übergangstemp.
flash point 174 °C
Löslichkeit
13.8 g/L
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChIKey
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98 %
Schmelzbereich
- unterer Wert:
≥ 114 °C
- oberer Wert: ≤ 118 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
345.2 °F
Flammpunkt (°C)
174 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2