Wichtige Dokumente
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
Synonym(e):
Methylsulfon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
200-665-9
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
107-110 °C
Übergangstemp.
flash point 143 °C
Schüttdichte
880 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 107 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 110 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2