Wichtige Dokumente
8.03258
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
for synthesis
Synonym(e):
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 4,4′-Sulfonyldiphenol, 4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone
About This Item
Lineare Formel:
[4-(HO)C6H4]2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-250-5
Dampfdruck
<0.0001 Pa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
≥400 °C
Wirksamkeit
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
242-247 °C
Löslichkeit
1.1 g/L
Dichte
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChIKey
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 242 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 247 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable