Wichtige Dokumente
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
Größe auswählen
250 ML
CHF 45.40
1 L
CHF 123.00
CHF 45.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 45.40
1 L
CHF 123.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-778-1
NACRES:
NA.22
CHF 45.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.8-8.9 % (v/v)
pH-Wert
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-38 °C
Übergangstemp.
flash point 53 °C
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChIKey
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup