Wichtige Dokumente
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Essigsäurebenzylester
Größe auswählen
100 ML
CHF 31.40
1 L
CHF 62.40
CHF 31.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 31.40
1 L
CHF 62.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-399-7
NACRES:
NA.22
CHF 31.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 hPa ( 45 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.9-8.4 % (v/v)
bp
205-207 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-51 °C
Übergangstemp.
flash point 95 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identität (IR): entspricht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup