Merck
1.50836
Supelco
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] Diol TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 691.00
CHF 691.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 691.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 691.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L20
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Diol bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrospher® DIOL besitzt polare und hydrophobe Eigenschaften und kann daher in Normalphasen-Anwendungen als weniger polare Alternative zu LiChrospher Si 60 oder als weniger hydrophobe Alternative zu LiChrospher RP-8 in Umkehrphasen-Anwendungen verwendet werden. LiChrospher DIOL eignet sich auch für die Größenausschluss-Chromatographie. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 40.000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8 - 1,4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0,5 - 1,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany