Wichtige Dokumente
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
Synonym(e):
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
Größe auswählen
250 ML
CHF 88.30
CHF 88.30
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 88.30
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)6Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
211-067-2
NACRES:
NA.22
CHF 88.30
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Wirksamkeit
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-85 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.61 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChIKey
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1