Wichtige Dokumente
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.46
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
230-224-6
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
157-159 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.48 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup