8.01661
γ-Butyrolacton
Technipur®, for synthesis
Synonym(e):
γ-Hydroxybuttersäure-Lacton, 4-Butyrolacton, GBL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
pH-Wert
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChIKey
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup