8.01504
Silver acetate
for synthesis
Synonym(e):
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
crystals
Löslichkeit
10.2 g/L
Dichte
3.26 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable