8.00835
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Acrylsäure-2-ethylhexylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.12 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Dichte
0.887 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChIKey
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1