Wichtige Dokumente
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
Synonym(e):
Phosphorigsäuretriphenylester
Größe auswählen
100 ML
CHF 33.10
1 L
CHF 78.40
CHF 33.10
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 33.10
1 L
CHF 78.40
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-908-4
NACRES:
NA.22
CHF 33.10
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
pH-Wert
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
Übergangstemp.
flash point 188 °C
Dichte
1.19 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C