Wichtige Dokumente
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
Synonym(e):
Phosphorsäuretriphenylester, TPP
Größe auswählen
100 G
CHF 38.60
1 KG
CHF 108.00
CHF 38.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 38.60
1 KG
CHF 108.00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-112-2
NACRES:
NA.22
CHF 38.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C
Übergangstemp.
flash point >230 °C
Löslichkeit
0.0019 g/L
Schüttdichte
650 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P](=O)(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 48 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 50 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220 °C - closed cup