Dokumente
8.00258
Sigma-Aldrich
Allyl cyanide
for synthesis
Synonym(e):
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
67.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-701-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °C
Wirksamkeit
115 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-87 °C
Übergangstemp.
flash point 23 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
InChIKey
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup