Merck
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK
Kompatibilität
for use with 1/32" tubing
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)