8.00097
Dimethyl adipate
for synthesis
Synonym(e):
Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.06 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
360 °C
Wirksamkeit
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C
Übergangstemp.
flash point 107 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup