Wichtige Dokumente
8.00092
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
for synthesis
Synonym(e):
Adiponitrile, Hexanedinitrile
Größe auswählen
250 ML
CHF 55.80
CHF 55.80
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 55.80
About This Item
Lineare Formel:
NC(CH2)4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-896-3
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥98.0% (GC)
CHF 55.80
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.003 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7-14 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C (decomposition)
Löslichkeit
50 g/L
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
InChIKey
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.962 - 0.964
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
325.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
163 °C - closed cup