Wichtige Dokumente
480541
Adipinsäuredinitril-d8
98 atom % D
Synonym(e):
1,4-Dicyanobutan-d8, Hexandinitril-d8
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
325.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
163.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)