Merck
71559-M
Sigma-Aldrich
pTriEx-6 DNA - Novagen
Größe auswählen
20 μG
CHF 448.00
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 448.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106611
NACRES:
NA.51
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-6-Vektor ist speziell für die schnelle Charakterisierung der Zielgene in multiplen Expressionssystemen ausgeführt. Mit diesem Vektor wird für das Testen der Expression in E. coli, Insekten- und Säugerzellen nur ein einzelnes rekombinantes Plasmid benötigt. Transiente Säugerexpression wird durch das CMV-Zwischenprodukt, einem frühen Verstärker und Promoter, vermittelt. Für die Expression in Insektenzellen enthält pTriEx-6 flankierende Baculovirus-Sequenzen, um die Generierung rekombinanter Baculoviren unter Verwendung des BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Systems oder der BacMagic<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Kits zu ermöglichen. In mit Baculovirus infizierten Insektenzellen wird die Expression durch den sehr späten p10-Promoter gesteuert. Die Expression in E. coli wird von dem streng kontrollierten T7lac-Promoter reguliert. Für die Expression in E. coli können die rekombinanten pTriEx-Plasmide in einen (DE3)pLacI-Wirt transferiert werden, der eine IPTG-basierte Induktion ermöglicht. Der pTriEx-6-Vektor enthält eine N-terminale 8 AA Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL> II-Kodierungssequenz, der eine HRV 3C-Protease-Spaltungsstelle und eine Multiple Cloning Site folgt. Sie bietet auch die Option, eine C-terminale Thrombinprotease-Spaltungsstelle und His•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-Kodierungssequenz mit 10 Histidinen miteinzuschließen. pTriEx-6 ist auch als 3C/LIC-Vektor-Kit erhältlich.
Dieses Produkt ist nur für interne Forschungszwecke vorgesehen. Jegliche kommerzielle Verwendung dieses Produkts, dessen Komponenten und/oder Derivate (einschließlich der durch Nutzung des Produkts produzierten Proteine oder deren Bestandteile) (kollektiv das ′EMD-Produkt′) ist nur unter einer mit der EMD Millipore Corporation oder deren Rechtsnachfolger abgeschlossenen schriftlichen Gewerblichen Nutzungsvereinbarung erlaubt. Folgendes stellt u.a. eine kommerzielle Nutzung dar: (1) Verwendung des EMD-Produkts für die Herstellung von Produkten zum Verkauf an Dritte; (2) Verwendung des EMD-Produkts für die Bereitstellung von Diensten, Informationen oder Daten an Dritte gegen Entgelt; (3) Verwendung des EMD-Produkts für therapeutische, diagnostische oder prophylaktische Zwecke (auch als Teil eines Gerätes, Chips, Assays oder anderen Produkts); (4) Wiederverkauf des EMD-Produkts, auch wenn es für Forschungszwecke wiederkauft wird. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung des EMD-Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter gelten. Bitte richten Sie jegliche Fragen bezüglich dieser Nutzungsbeschränkungen an: [email protected].
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable