Merck
71553-M
Sigma-Aldrich
pET-51b(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-51b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with enterokinase (Ek) protease.
Größe auswählen
10 μG
CHF 333.00
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 333.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106602
NACRES:
NA.51
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Der pET-51b(+)-Vektor dient dem Klonen und der hochgradigen Expression von Zielproteinen, die an die 8 AA Strep•Tag II-Kodierungssequenz fusionieren und mittels Enterokinase (EK)-Protease spaltbar sind. Das Plasmid enthält einen starken T7lac-Promoter, eine optimierte RBS, die Kodierungssequenz für die EK-Protease-Spaltungsstelle (AspAspAspAspLys) und eine Multiple Cloning Site, die Restriktionsenzymstellen enthält, die in vielen anderen Novagen Expressionsvektoren zur Ermöglichung von Insertionstransfers vorhanden sind. Eine optionale C-terminale His•Tag -Kodierungssequenz mit 10 Histidinen ist kompatibel mit Aufreinigung, Nachweis und Quantifizierung.
Die pET-Vektoren werden als aufgereinigte Plasmid-DNA (10 µg) geliefert. Jede Bestellung von pET-DNA enthält auch einen Stamm für die Induktionskontrolle (in Form einer Glycerinkultur). Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Für die kommerzielle Verwendung dieses Produktes ist eine kommerzielle Lizenz von der EMD Millipore Corporation erforderlich. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3