Merck
71333
Sigma-Aldrich
pIEx-6 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
Synonym(e):
InsectDirect System- pIEx-6 DNA
Größe auswählen
20 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 449.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106612
NACRES:
NA.51
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rechtliche Hinweise
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable