Merck
662099
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin-Kaninchen-pAk
liquid, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
monkey, chicken, guinea pig, frog, yeast, sheep, rabbit, mouse, bovine, canine, E. coli, rat, human, hamster, Drosophila
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBB(7314)
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-Ubiquitin-Kaninchen-pAk ist für die Verwendung in Immunblotting, Immunhistochemie und Immunpräzipitation zum Nachweis von Ubiquitin validiert.
Erkennt das ~8,6 kDa große unkonjugierte und verschiedene Formen von konjugiertem Ubiquitin.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, geliefert als verdünntes Serum. Erkennt das ~8,6 kDa große unkonjugierte und verschiedene Formen von konjugiertem Ubiquitin.
Immunogen
Rinder
Rindererythrozyten-Ubiquitin, konjugiert mit KLH
Anwendung
Immunblotting (1:1.000, Chemilumineszenz)
Immunhistochemie (1:200)
Immunpräzipitation (1:100)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Jungmann, J., et al. 1993. Nature361, 369.
Hershko, A., und Ceichanover, A. 1992. Annu. Rev. Biochem.61, 761.
Hochstrasser, M. 1992. Curr. Opin. Cell Biol.4, 1024.
Jentsch, S. 1992. Annu. Rev. Genet.26, 179.
Hershko, A., et al. 1982. J. Biol. Chem.257, 13964.
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Claudia Castro et al.
The Journal of biological chemistry, 278(7), 4482-4490 (2002-12-13)
Excessive proliferation and migration of vascular smooth muscle cells (SMCs) participate in atherosclerotic plaque growth. In this study, we investigated whether SMCs from vessels with different atherogenicity exhibit distinct growth and migratory potential and investigated the underlying mechanisms. In fat-fed
Isabelle I Salles et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(21), 12426-12431 (2003-10-02)
In the current study, we show that macrophages adaptively resist anthrax lethal toxin (LT) through a toxin-activated process termed toxin-induced resistance (TIR). TIR was triggered by pretreatment of RAW 264.7 or J774A.1 macrophages with a low dose of LT for
Roi Cal et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(2), 369-377 (2012-12-18)
Low density lipoprotein retention and aggregation in the arterial intima are key processes in atherogenesis. Aggregated LDL (agLDL) is taken up through low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) by human vascular smooth muscle cells (VSMC). AgLDL increases LRP1 expression, at
null
Syed Feroj Ahmed et al.
Science advances, 6(34) (2020-09-17)
Cross-talk between ubiquitination and ADP-ribosylation regulates spatiotemporal recruitment of key players in many signaling pathways. The DELTEX family ubiquitin ligases (DTX1 to DTX4 and DTX3L) are characterized by a RING domain followed by a C-terminal domain (DTC) of hitherto unknown