655205
TWEEN® 20
Non-ionic detergent
Synonym(e):
TWEEN® 20, Polysorbat 20, Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat, PEG(20)sorbitanmonolaurat, Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - TR7400000
Form
liquid
Mol-Gew.
~1228
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
pale yellow
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
Löslichkeit
water: 10%
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup