Wichtige Dokumente
654085
Sigma-Aldrich
TTNPB, CAS-Nr. 71441-28-6, Calbiochem
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC₅₀ = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
Synonym(e):
TTNPB, CAS-Nr. 71441-28-6, Calbiochem, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoesäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 391.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C(/C)\c2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
InChIKey
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein synthetisches Stilben-Analogon der Retinsäure, das als potenter Retinsäure-Rezeptor (RAR)-Agonist wirkt (EC50 = 21 nM, 4,0 nM und 2,4 nM für RARα, RARβ bzw. RARγ).
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Sonstige Hinweise
Standeven, A.M., et al. 1996. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 169.
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable