Wichtige Dokumente
648490
Sigma-Aldrich
TRPC3-Kanal-Inhibitor, Pyr3, CAS-Nr. 1160514-60-2, Calbiochem
The TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3, also referenced under CAS 1160514-60-2, controls the biological activity of TRPC3 Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
TRPC3-Kanal-Inhibitor, Pyr3, CAS-Nr. 1160514-60-2, Calbiochem
Größe auswählen
10 MG
CHF 220.00
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 220.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11Cl3F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1[n](ncc1C(=O)OCC)c2ccc(cc2)NC(=O)C(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26)
InChIKey
RZHGONNSASQOAY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Pyrazol, das als ebenso potenter Blocker des Stim1- und Orai1-gekoppelten und durch den CRAC-Kanal (Ca2+ release-activated Ca2+, durch Ca2+-Freisetzung aktivierter Ca2+-Kanal) vermittelten SOCE (store-operated Ca2+ entry, speicherabhängiger Ca2+-Einstrom) in RBL-2H3-Zellen (IC50 = 540 nM durch Fura-2; Spitzenstromdichte pA/pF = -1,45 und -7,50, jeweils mit oder ohne 3 µM BTP2/Pyr3 durch Ganzzellklemme) und des Transient-Rezeptor-Potential-Kationenkanal TRPC3-vermittelten ROCE (receptor-operated Ca2+ entry, rezeptorabhängiger Ca2+-Einstrom) in TRPC3-exprimierenden HEK293-Zellen (IC50 = 540 nM; durch Fura-2; pA/pF = -2,27 und -18,50, jeweils mit oder ohne 3 µM BTP2/Pyr3) wirkt. Pyr3 mildert nachweislich auch die durch Drucküberlastung verursachte Herzhypertrophie nach einer TAC-Operation (transversale Aortenverengung) bei Mäusen (0,1 mg/kg/Tag über eine i.p. Osmosepumpe) in vivo. Eine hervorragende Ergänzung zu Pyr2 (Best.-Nr. 203890), Pyr6 und Pyr10 bei Untersuchung der Ca2+-Signalgebung.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Schleifier, H., et al. 2012. Br J PharmacolIn Press
Kiyonaka, S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 5400.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable