Merck
616420
Sigma-Aldrich
Transferrin, Holo, Rinderplasma
Synonym(e):
Transferrin, Holo, Rinderplasma
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (FPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤30 EU/mg Endotoxins (LAL test)
Farbe
red-brown
Löslichkeit
water: 1% (Readily soluble)
20 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5: soluble
Kationenspuren
Fe: ≥1000 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natives Holo-Transferrin aus Rinderplasma. Transferrin ist ein an Eisenbindung und -transport beteiligtes Serumprotein.
Natives Holo-Transferrin aus Rinderplasma. Transferrin ist ein bedeutendes eisenbindendes Protein, das in Konzentrationen von 3 mg/mL in Humanplasma oder -serum zu finden ist. Seine Konzentration korreliert mit der Eisen-Gesamtbindungskapazität von Serum; sein Spiegel wird durch die Aufnehmbarkeit von Eisen geregelt. Es entfaltet eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung und ist für die Eisenverwertung durch die häminsynthetisierenden Retikulozyten von wesentlicher Bedeutung. Wird im Knochenmark als Tf-gebundenes Eisen abgelagert.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Salzfrei.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) bzw. für die kurzfristige Lagerung NaN₃ zugeben und im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Saure Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Monat und bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 2 Jahre haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1