Merck
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonym(e):
OmniPur® MES, Monohydrate
Größe auswählen
100 G
Anfragen
1 KG
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
Anfragen
1 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChIKey
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3