Alle Fotos(1)
Key Documents
574799
Sigma-Aldrich
SynaptoRed Reagenz, CAS-Nr. 162112-35-8, Calbiochem
A lipophilic, water-soluble styrylpyridinium red fluoroprobe that is useful for staining active recycling synaptic vesicles.
Synonym(e):
SynaptoRed Reagenz, CAS-Nr. 162112-35-8, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H45Br2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
dark purple
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Eine lipophile, ungiftige, wasserlösliche Styrylpyridinium-Rot-Fluorsonde, die für die Färbung aktiver, recycelter synaptischer Vesikel geeignet ist. Nützlich auch für die Untersuchung der Endozytose, des Membranumsatzes und der Identifizierung von Zellmembrangrenzen. Diese Verbindung ist in wässriger Lösung nicht fluoreszierend, wird aber fluoreszierend, wenn sie in die Plasmamembran eingebaut wird. Reversibles, photostabiles Material, das nicht aus internalisierten Vesikeln herausdiffundiert. Kann auch in Kombination mit dem SynaptoGreen (Kat.-Nr. 574798) verwendet werden, um Plasmamembranen unabhängig voneinander in zwei Farben darzustellen. Anregungsmaximum: 538–548 nm; Emissionsmaximum: ~735 nm.
Eine lipophile, wasserlösliche Styrylpyridinium-Rot-Fluorsonde, die für die Färbung aktiver, recycelter synaptischer Vesikel geeignet ist.
Eine lipophile, wasserlösliche Styrylpyridinium-Rot-Fluorsonde, die für die Färbung aktiver, recycelter synaptischer Vesikel geeignet ist. Nützlich auch bei der Untersuchung der Endozytose und der Identifizierung von Zellmembrangrenzen. Die Verbindung ist in wässriger Lösung nicht fluoreszierend, wird aber fluoreszierend, wenn sie in die Plasmamembran eingebaut wird. Reversibel, photostabil und diffundiert nicht aus internalisierten Vesikeln. Kann auch in Kombination mit anderen grünen Fluorsonden für Doppelmarkierungsexperimente verwendet werden.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Durand, J., et al. 2000. Neuroscience97, 11.
Rouze, N.C. und Schwartz, E.A. 1998. J. Neurosci.18, 8614.
Vida, T.A. und Emr, S.D. 1995. J. Cell Biol.128, 779.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SynaptoGreen is a trademark of Biotium, Inc.
SynaptoRed is a trademark of Biotium, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable