Dokumente
573098
Sigma-Aldrich
JAK2-Inhibitor III, SD-1029
The JAK2 Inhibitor III, SD-1029, also referenced under CAS 118372-34-2, controls the biological activity of JAK2.
Synonym(e):
JAK2-Inhibitor III, SD-1029, 9-(3,4-Dichlorphenyl)-2,7-bis(dimethylaminomethyl)-3,4,5,6,7,9-hexahydro-2H-xanthen-1,8-dion, 2HBr, NSC 371488
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30Cl2N2O3 · 2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.25
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (sum of isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Xanthendionverbindung, die als JAK2-selektiver Inhibitor wirkt. Es hat eine wesentlich geringere Wirkung auf die zellulären Phosphorylierungswerte von Jak1 und Src und zeigt keine signifikante Hemmung gegenüber einer Gruppe von 49 anderen Proteinkinasen in zellfreien Kinase-Assays bei einer Konzentration von 10 µM. Hemmt wirksam die Zellproliferation in JAK-aktivierten BA/F3-Zelllinien sowie die Phosphorylierung und Kerntranslokation von zellulärem Stat3.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Duan, Z., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 6844.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable