572650
SU9516
A cell-permeable 3-substituted indolinone compound that displays anti-proliferative and proapoptotic properties in tumor cells.
Synonym(e):
SU9516, 3-[1-(3H-Imidazol-4-yl)-meth-(Z)-ylidene]-5-methoxy-1,3-dihydro-indol-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cdk2/A
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Lane, M.E., et al. 2001. Cancer Res.61, 6170.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable