559303
SANT-1
A potent, cell-permeable antagonist of the Shh signaling pathway by binding directly to Smoothened, a distant relative of G protein-coupled receptors.
Synonym(e):
SANT-1, Shh Signaling Antagonist V
Größe auswählen
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]2(nc(c(c2C)\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
InChIKey
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Shh (Sonic Hedgehog) signaling pathway
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
Sonstige Hinweise
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable