Wichtige Dokumente
558300
Millipore
Aquatic Block Reagenz, Lachsplasma
Größe auswählen
500 ML
CHF 225.00
CHF 225.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 225.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.77
CHF 225.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein gebrauchsfertiges Block-Reagenz für Western-Blot-Analysen und Immunassays. Enthält Lachsplasmaproteine, die nicht mit Säugerantikörpern interagieren, was einen reduzierten Hintergrund zur Folge hat.
Ein gebrauchsfertiges Block-Reagenz, das Nicht-Säugerproteine enthält, die nicht mit Säugerantikörpern interagieren.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, 0,09 % NaN₃;, pH 7,4.
Rechtliche Hinweise
AQUATIC BLOCK is a trademark of Arlington Scientific, Inc.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable