553400
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
Synonym(e):
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
Größe auswählen
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Merck USA index - 14, 6253
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
0.27 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c2c(c(cc1O)O)C(=O)OC(CC3OC3\C=C\C=C\C(=O)C2)C
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3+
InChIKey
WYZWZEOGROVVHK-ZUVMSYQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
p60v-src kinase activity
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable