539722
ProteoExtract® TiO₂-Phosphopeptid-Anreicherungskit
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 isolation(s)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das ProteoExtract TiO2-Phosphopeptid-Anreicherungskit ist ein nützliches Tool für die Anreicherung von phosphorylierten Peptiden aus komplexen Proben durch eine hochselektive Titanoxid-Festphase. Es erleichtert die routinemäßige Identifizierung und Charakterisierung einer großen Anzahl von phosphorylierten Spezies innerhalb komplexer Proteingemische, wozu ein neuartiges Titanoxidmaterial genutzt wird. Die erfassten und eluierten Phosphopeptid-Fraktionen sind einsatzbereit für die MALDI- und ESI-Massenspektrometrie-Analyse.
Komponenten
TiO₂;-Phosphobind-Harz, 10X TiO₂;-Phosphobind-Puffer, Waschpuffer 1, Waschpuffer 2, TiO₂;-Elutionspuffer, Dihydroxybenzoesäure und ein Benutzerprotokoll.
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Prinzip
Das ProteoExtract TiO₂;2-Phosphopeptid-Anreicherungskit ist konzipiert für die Anreicherung von phosphorylierten Peptiden aus komplexen Proben durch eine hochselektive Titanoxid-Festphase. Die angereicherte Phosphopeptidfraktion ist direkt kompatibel mit nachgeschalteten Analysen mittels MALDI- und ESI-Massenspektrometrie.
Lagerung und Haltbarkeit
Nach Eingang den gesamten Inhalt des Kits bei 4 °;C lagern. Nach der Rekonstitution muss die Dihydroxybenzoesäure für die Langzeitlagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahrt oder in Aliquote aufgeteilt und eingefroren (-20 °;C) werden; rekonstituierte Dihydroxybenzoesäure ist bis zu 6 Wochen bei 4 °;C oder bis zu 6 Monate bei -20 °;C haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
Nicht für den Vertrieb oder Import in die USA erhältlich
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany