Wichtige Dokumente
5341
Sigma-Aldrich
Progesteron
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
Synonym(e):
Progesteron
Größe auswählen
25 G
CHF 82.90
CHF 82.90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 82.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 82.90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Steroidhormon, das in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus vom Corpus luteum sekretiert wird. Bindet an den Progesteronrezeptor im Nukleus, um die Transkription zu beeinflussen. Es kann als Kontrazeptivum und zur Behandlung von Uteruserkrankungen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Bindet an den Progesteronrezeptor im Nukleus, um die Transkription zu beeinflussen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Ethanol-Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable