Merck
5.31369
Sigma-Aldrich
Inverser Agonist II von RORγt, GSK805
Synonym(e):
Inverser Agonist II von RORγt, GSK805
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18Cl2F3NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)Oc1c(cccc1)c2c(cc(cc2Cl)NC(=O)Cc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)CC)Cl
InChIKey
CEICQMBWAQAIQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zelldurchdringende, für die orale Einnahme verfügbare, nicht toxische, konformativ eingeschränkte Biaryl-Amid-Verbindung, die als wirksamer und selektiver inverser Agonist der Isoform des RAR-verwandten Waisen-Rezeptors γt (Retinoid-Related Orphan Receptor, RORγt) fungieren und die Reaktionen der T-Helfer-17 (Th17)-Zellen, einschließlich der IL-17- und IFN-γ-Produktion (~ 500 nM) hemmen. Direkte und reversible Interaktion mit der Liganden-bindenden Domäne von RORγt, um deren transkriptionale Wirkungen zu hemmen. Die RORγt-Bindung an DNA wird jedoch nicht beeinflusst. Induktion der RORγt-Bindung an Gata3, was zu einer höheren GATA3-Expression führt. Linderung der autoimmunen Enzephalomyelitis bei Mausmodellen mit multipler Sklerose (30 mg/kg/Tag, p.o.).
Bitte beachten Sie, dass das Molekulargewicht dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehalts chargenspezifisch ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
RORγt
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Xiao, S., et al. 2014. Immunity.40, 477.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable