5.31091
Porcn Inhibitor IV, LGK974
Synonym(e):
Porcn Inhibitor IV, LGK974, 2-(2ʹ,3-Dimethyl-2,4ʹ-bipyridin-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor XXIII, LGK-974
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c3ncc(cc3)c4nccnc4)C(=O)Cc1cnc(c(c1)C)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
InChIKey
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Porcupine
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable