5.30339
(+)-Abscisic Acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Synonym(e):
(+)-Abscisic Acid, (+)-cis,trans-Abscisic Acid, S-ABA
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(+)-Abscisic Acid,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
InChIKey
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem./physiol. Wirkung
PYR/PYL/RCAR
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable