Merck
529659
Sigma-Aldrich
DDD00033325
≥95% (HPLC), syrup, single hESC survival promoter, Calbiochem®
Synonym(e):
Überlebensfördernde Verbindung, DDD00033325, DDD00033325
Größe auswählen
10 MG
CHF 239.00
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 239.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.37
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Überlebensfördernde Verbindung, DDD00033325, A cell-permeable, pyrrolidine small molecule that promotes single human embryonic stem cell survival up to 20-fold over background with equal or higher potency than Y-27632.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
syrup
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C12=CC=NN1C=CC(N[C@@H]3CCN(CC4=CC=CC=C4)C3)=N2
InChI
1S/C17H19N5/c1-2-4-14(5-3-1)12-21-10-7-15(13-21)19-16-8-11-22-17(20-16)6-9-18-22/h1-6,8-9,11,15H,7,10,12-13H2,(H,19,20)/t15-/m1/s1
InChIKey
ZJVYTXWKNDTQNC-OAHLLOKOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Pyrrolidin-small-Molekül, das das Überleben einzelner menschlicher embryonaler Stammzellen um das 20-Fache über den Background fördert (EC50 = 3,9 M) und dabei in 5 Zelllinien (SA461, SA181, SA167, SA121 und SA002), die bei 10 M getestet wurden, gleiche oder höhere Potenz wie Y-27632 (Katalog-Nr. 688000) aufweist. Ein In-vitro-Screening-Assay mit hohem Gehalt, der nach einem Panel von über 70 Proteinkinasen sucht, zeigt, dass dieses kleine Molekül selektiver ist als Y-27632 und bei 10 M nur gegenüber ROCK2 (>;83 % Inhibition, ROCK1 war nicht Bestandteil des Panels) und PRK2 (76 % Inhibition) eine hemmende Wirkung zeigt. Außerdem legt es bei einer höheren Konzentration von 30 M über eine Dauer von bis zu 120 Stunden geringere Zytotoxizität als Y-27632 ohne ausgeprägte unerwünschte Wirkungen an den Tag.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Andrews, P.D., et al. 2010. Biochem. J.432, 21.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable