Alle Fotos(2)
Key Documents
529600
Sigma-Aldrich
Prionex®-Reagenz
A unique alternative to bovine serum albumin (BSA).
Synonym(e):
Protein stabilizer and blocking agent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤10 EU/mL Endotoxins
Farbe
clear pale yellow
Kationenspuren
heavy metals: ≤20 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine einzigartige Alternative zu Rinderserumalbumin (BSA). Prionex®-Reagenz ist eine Polypeptid-Fraktion von hochgradig aufgereinigtem Hautkollagen vom Schwein, das frei ist von Knorpel-, Knochen- und Plasmabestandteilen und als extrem reine Form von Gelatin Typ A betrachtet werden kann. Kommt in vielen Anwendungen als inerter Protein-Stabilisator zum Einsatz. Auch nützlich als Blockierungsmittel und als schützender Zusatz in Zellkulturen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Sterile wässrige Lösung, pH 6,0–7,5.
Rekonstituierung
Nach der erstmaligen Verwendung in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Gaffney, P.J., et al. 1996. J. Pharm. Pharmacol.48, 896.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prionex is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable