Wichtige Dokumente
529313
Millipore
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
Synonym(e):
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23N5O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.39
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C17H23N5O14.Zn/c18-5(7(24)4(23)2-35-16(19)33)12(28)20-6(15(31)32)10-8(25)9(26)13(36-10)22-1-3(14(29)30)11(27)21-17(22)34;/h1,4-10,13,23-26H,2,18H2,(H2,19,33)(H,20,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,21,27,34);/t4-,5-,6-,7+,8-,9+,10+,13+;/m0./s1
InChIKey
ZKAPMXOKBGSLTC-AGVSZMOESA-N
Allgemeine Beschreibung
Spezifischer Inhibitor der Chitin-Synthetase von Pilzen (Ki = 6 µ;M).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Saure Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar. Neutrale oder alkalische Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Woche haltbar.
Sonstige Hinweise
Causier, B.E., et al. 1994. Microbiol. 140, 2199.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable