526559
PI3Kδ Inhibitor, SW30
The PI3Kδ Inhibitor, SW30 controls the biological activity of PI3Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
PI3Kδ Inhibitor, SW30, 2-((4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-ynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, PI 3-K Inhibitor XIV
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable