Fortfahren mit
SML2218
SNS-032
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BMS-387032, N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 287.00
CHF 243.95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N4O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 243.95
ListenpreisCHF 287.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=NC=C(SCC2=NC=C(C(C)(C)C)O2)S1)C3CCNCC3
InChI
1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
InChI key
OUSFTKFNBAZUKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SNS-032 (BMS-387032) is a selective and potent inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks) 2, 7, and 9 that regulate the cell cycle and transcription. It has IC50 values of 38 nM for Cdk2, 62 nM for Cdk7, and 4 nM for Cdk9. SNS-032 was in clinical trials for a variety of cancers including chronic lymphocytic leukemia (CLL) and multiple myeloma (MM).
Selective and potent inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks) 2, 7, and 9
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2686SML1348G0673
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)