525295
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20)
liquid, clone PY20, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PY20, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:500-1:1000, see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Any cell lysate or tissue extract
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable