Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MABN110
Sigma-Aldrich
Anti-Pro-BDNF-Antikörper, Klon 5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
Größe auswählen
100 μG
CHF 413.00
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1136
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 413.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1136
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Der Wachstumsfaktor Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ist ein sezerniertes Protein, das das Überleben von neuronalen Populationen fördert, die sich entweder im zentralen Nervensystem befinden oder direkt mit diesem verbunden sind. Er ist in vielen Regionen des ZNS ein wichtiger Regulator der synaptischen Übertragung und Plastizität bei erwachsenen Synapsen. Die Vielseitigkeit des BDNF wird durch seinen Beitrag zu einer Reihe adaptiver neuronaler Reaktionen einschließlich der Langzeit-Potenzierung (LTP), der Langzeit-Depression (LTD), bestimmter Formen der kurzfristigen synaptischen Plastizität sowie der homöostatischen Regulation der intrinsischen neuronalen Erregbarkeit unterstrichen. Er wird von kortikalen Neuronen induziert und ist für das Überleben der Neuronen des Striatums im Gehirn erforderlich. Die Expression dieses Gens ist sowohl bei Alzheimer- als auch bei Huntington-Patienten verringert. BDNF spielt möglicherweise bei der Regulierung der Stressreaktion und der Biologie von affektiven Störungen eine Rolle. BDNF liegt als Monomer oder Homodimer vor und bindet an TRKB/NTRK2-Rezeptoren.
Spezifität
Der Antikörper reagiert auf die Pro-Form von BDNF
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Pro-BDNF entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Pro-BDNF-Antikörper, Klon 5D4.1, ist zur Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie (Paraffin) für den Nachweis von Pro-BDNF validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Western-Blot-Analyse: Eine 0,5-µg/ml-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies 10 µg rekombinantes Pro-BDNF-Protein, nicht jedoch rekombinantes BDNF-Protein nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Pro-BDNF in menschlichem Großhirnrinden- und Thalamusgewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Zelllysat aus Rattenhirn.
Western-Blot-Analyse: Eine 0,5-µg/ml-Verdünnung dieses Antikörpers wies Pro-BDNF in 200 µg Zelllysat aus Rattenhirn nach.
Zielbeschreibung
~ 34 kDa beobachtet (Neurochemical Journal, 2012, Vol. 6, No. 4, S. 260–264).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Federico José Barreda Tomás et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-02-29)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a major neuronal growth factor that is widely expressed in the central nervous system. It is synthesized as a glycosylated precursor protein, (pro)BDNF and post-translationally converted to the mature form, (m)BDNF. BDNF is known to
Viviana Triaca et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-07)
In the last decade, Nerve Growth Factor (NGF)-based clinical approaches have lacked specific and efficient Tyrosine Kinase A (TrkA) agonists for brain delivery. Nowadays, the characterization of novel small peptidomimetic is taking centre stage in preclinical studies, in order to